VWR®, Blood Bank Thermometer
Proveedor: VWR
VWR®
620-0892EA 45.4 EUR
620-0892
VWR®, Blood Bank Thermometer
Termómetros Analogue Thermometers
Este termómetro se ha diseñado para el intervalo de temperatura crítico indicado. El intervalo de temperatura crítica de 4 a 6 °C está marcado con flechas.
  • Total immersion
  • Individual serial numbers
  • PTFE coating helps prevent liquid and glass contamination
Este termómetro se ha diseñado para el intervalo de temperatura crítico indicado. El intervalo de temperatura crítica de 4 a 6 °C está marcado con flechas.
  • Escala Celsius, inmersión total
  • Números de serie individuales
  • El recubrimiento de PTFE, opcional, evita la contaminación del líquido y el vidrio
Red spirit.