VWR®, Dial Thermometers
Proveedor: VWR
VWR®
620-0868EA 15.4 EUR
620-0868 620-0871 620-0874
VWR®, Dial Thermometers
Termómetros Analogue Thermometers
Estos termómetros están adaptados para usarlos en aplicaciones de calefacción, ventilación, aire acondicionado, procesamiento y almacenamiento de alimentos y bebidas, industria farmacéutica y enseñanza.
  • Rápido y preciso
  • Instrumento de fácil lectura
  • Alternativa adecuada a los termómetros de mercurio
Immersion depth: Minimum immersion is 50 mm (2") in liquids or 100 mm (4") in gases.
Sonda de acero inoxidable.
Información de suministro: Los termómetros con tubo de 125 mm incluyen una cubierta de sonda protectora con una pinza de bolsillo. Los termómetros con vástago de 200 mm tienen una pinza para vaso de precipitado.