VWR®, Bi-Metallic Min./Max. Thermometer
Proveedor: VWR
VWR®
620-0920EA 34.1 EUR
620-0920
VWR®, Bi-Metallic Min./Max. Thermometer
Termómetros Analogue Thermometers
Este termómetro de máximas/mínimas muestra la temperatura actual y registra las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas desde la última puesta a cero. Cuenta con escalas dobles codificadas por colores sobre un fondo blanco y perilla de reinicio para lecturas múltiples y rápidas. Se puede usar en ambientes húmedos o con mucha humedad, incluidos invernaderos, áreas de preparación de muestras e instalaciones de tratamiento de agua.
  • Tres flechas distintas
  • Independiente o montable en la pared
W×H: 230×200 mm