Papeles de ensayo, Supelco®
Proveedor: Merck
1.09511.0003EA 70.8 EUR
1.09511.0003
Papeles de ensayo, Supelco®
Papeles de pruebas Papeles indicadores
Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.