Esta buscando: Papeles de pruebas
46  results were found
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: Las tiras reactivas contienen indicadores especiales unidos de forma covalente a los papeles reactivos y adheridos a tiras de plástico.
MSDS Promoción
Proveedor: Merck
Descripción: Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indic...
MSDS Promoción
Numero del catalogo: (1.09512.0003)
Proveedor: Merck
Descripción: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM: 1 * 3 Rolo
MSDS
Numero del catalogo: (1.09511.0003)
Proveedor: Merck
Descripción: Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM: 1 * 3 Rolo
MSDS
Proveedor: Merck
Descripción: Indicator paper, Indicator strips, Acilit®, Rango de pH: 0,5 - 5,0
Numero del catalogo: (1.09632.0001)
Proveedor: Merck
Descripción: The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM: 1 * 100 UN
MSDS
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Las tiras Dosatest® proporcionan una determinación de pH precisa y rápida debido a las 4 zonas de color diferentes para cada valor de pH.
Numero del catalogo: (85869.150)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Papeles indicadores, Papel de acetato de plomo (II), Botella de plástico
UOM: 1 * 50 UN
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (315052J)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Non bleeding special indicator dyes that are covalently bound onto the reagent paper and then adhered to plastic strips.
UOM: 1 * 100 UN
MSDS Certificados
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Estos papeles indicadores dobles muestran dos colores diferentes para cada valor de pH.
MSDS Certificados Promoción
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Estas tiras Dosatest incorporan la escala de colores y son ideales para determinaciones de pH en soluciones coloreadas.
MSDS Certificados Promoción
Numero del catalogo: (87943.150)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Papeles indicadores, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Botella de plástico para sólidos
UOM: 1 * 50 Tests
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (85875.150)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Papeles indicadores, Papel de bromuro de mercurio, Botella de plástico
UOM: 1 * 50 UN
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (87891.150)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación según demanda. Consulte con atención al cliente.
UOM: 1 * 50 Tests
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (VWRC109526.0005)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Estas varillas (4,8 m × 10 mm) sólo disponen de una zona de color y son útiles cuando no se requieren mediciones de alta precisión.
UOM: 1 * 5 UN
MSDS Certificados
Numero del catalogo: (87942.150)
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Papeles indicadores, Papel almidón yodato Reag. Ph. Eur. 1085101, Botella de plástico para sólidos
UOM: 1 * 50 Tests
MSDS Certificados
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom