¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
cintas-de-embalaje
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18989627.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"14"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Ideal for packaging and transporting of wafer boxes, this low-density PE tape is low in halogens and leachable chlorides.
Proveedor:  3M
Descripción:   Cinta adhesiva de embalaje, Ancho: 38 mm, Longitud: 66 m, marrón
Proveedor:  3M
Descripción:   Gran rendimiento. Cara vista de polipropileno reforzado con hilo de vidrio continuo. Adhesión de gran resistencia para el cierre seguro y económico de...
Numero del catalogo: (MMMA9241955)
Proveedor:  3M
Descripción:   Adhesivo acrílico en un revestimiento de papel kraft densificado. Cinta adhesiva de transferencia para uso general.
UOM:  1 * 12 Rolo
Proveedor:  3M
Descripción:   La aplicación de la cinta 895 resulta más sencilla a temperatura ambiente. Una vez aplicada, la cinta 895 tiene un buen rendimiento en los intervalos ...
Proveedor:  3M
Descripción:   Universal adhesive tape for packaging, securing and labelling.
Proveedor:  3M
Descripción:   These 8959 standard filament packaging tapes are made of ScotchPro™ PP film with a solvent-free synthetic rubber adhesive.
Proveedor:  3M
Descripción:   Virtually invisible when applied, an essential cellulose acetate tape for the office, home or laboratory. Ideal for paper repairs and sealing.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 14
  1  2  Siguiente