¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (141)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "agujas-de-jeringas"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/83/18989883.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"72"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Agujas de jeringas, VWR®, Luer lock with PTFE seal, Longitud: 50 mm, Calibrador: 24, Ø ext.: 0,56 mm, Tipo de puntas: Biselada
Proveedor:  HENKE SASS WOLF GMBH
Descripción:   Esterilizadas, desechables, parte central y aguja revestidas de PP, cánula de acero inoxidable. Estas agujas se analizan mecánicamente a intervalos re...
Proveedor:  TERUMO
Descripción:   These needles with thin wall are colour coded according to ISO.
Proveedor:  HENKE SASS WOLF GMBH
Descripción:   These safety needles are compatible with SOFT-JECT® and NORM-JECT® syringes as well as all others syringes with Luer and Luer lock according to ISO 59...
Proveedor:  TERUMO
Descripción:   Fits all Luer lock and Luer slip syringes.
Proveedor:  (SGE a Trajan company)
Descripción:   Agujas de jeringas, Longitud: 50 mm, Calibrador: 23, Ø ext.: 0,63 mm, Tipo de puntas: Side hole/dome, NM1/2.5-5
Proveedor:  (SGE a Trajan company)
Descripción:   Agujas de jeringas, Longitud: 51 mm, Calibrador: 22, Ø ext.: 0,71 mm, Tipo de puntas: LC, NLL-LC
Proveedor:  (SGE a Trajan company)
Descripción:   Agujas de jeringas, Replacement needle, Longitud: 70 mm, Calibrador: 23, Ø ext.: 0,63 mm, Sleeved side hole
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 72
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Siguiente