Dispensador de repetición PB600-1
Proveedor: Hamilton
549-0233EA 198 EUR
549-0233
Dispensador de repetición PB600-1
Sistemas dispensadores de jeringas
El PB600-1 funciona con jeringas Microliter™ o Gastight® de 10 µl a 2,5 ml. El dispensador de repetición se puede utilizar con jeringas de aguja cementada (N), aguja extraible (RN), de cono Luer (LT) o de cono Luer lock (TLL) de PTFE.
  • Permite dispensar hasta 50 veces con sólo apretar un botón
  • Volúmenes de dispensación de entre 0,2 y 50 µl
Información de suministro: Información para pedidos: Se entrega sin jeringa.