Kit de validación de limpieza TOC
Proveedor: Texwipe
115-2149EA 151 EUR
115-2149 710-0542 115-2152 710-0582
Kit de validación de limpieza TOC
Hisopos Hisopos para limpieza
  • Low particle generation breakaway handle allows swab head to be placed into the vial with minimal handling and contamination
  • Good absorbent capacity, excellent chemical resistance
  • Autoclavable to ensure sampling under sterile conditions
Designed to simplify sampling for cleaning validation in the pharmaceutical industry.
Certificaciones: Certificado de análisis en cada caja.
Información para pedidos: Compuesto por frascos para muestras TOC, limpios y con un contenido TOC certificado <10 ppb, con tapa y bastoncillos para toma de muestras SnapSwab™ (grandes) con un contenido TOC certificado <50 ppb.
Información de suministro: Incluye etiquetas para identificación de las muestras.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904