Hisopo de transporte, Transystem M40
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
710-0442EA 37.5 EUR
710-0442
Hisopo de transporte, Transystem M40
Hisopos Hisopos para transporte
Transport swab with plastic shaft, synthetic tip, and Amies agar gel.
  • Cumple con la norma CLSI M40-A (antigua NCCLS) a 21 y 4 °C
  • Sin carbón
Helps to improve recovery and survival of fastidious microorganisms from the throat, vagina, wounds and skin swabs.
Certificaciones: CLSI (formerly NCCLS).
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904