Instrumentos para frotis con medio de transporte para virus y clamidias
Proveedor: COPAN Diagnostics
710-0454EA 51.1 EUR
710-0454 710-0453 710-0451 710-0450
Instrumentos para frotis con medio de transporte para virus y clamidias
Hisopos Hisopos para transporte
Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
  • Special colours of caps to make differentiation easy
  • Simple insert swab into the tube after collecting sample
  • Swab tip placed in direct contact with the medium soaked sponge
Certificaciones: ISO 13485. ISO 9001:2008.
Envase: Individually sealed in a peel-pouch. 25 swabs per box, 10x25 swabs per case.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904