Instrumentos para frotis con medios de transporte
Proveedor: COPAN Diagnostics
710-0443EA 38.7 EUR
710-0443 710-0446 710-0445 710-0925 710-0924 710-0923 710-0449 710-0927 710-0926
Instrumentos para frotis con medios de transporte
Hisopos Hisopos para transporte
Una gama de dispositivos de recogida y transporte de especímenes bacteriológicos. Conforme al patrón de clasificación más alto para dispositivos médicos: clase IIa, un dispositivo de tipo quirúrgico para un único uso temporal. Para recogida de pruebas de los orificios naturales del cuerpo y cicatrices quirúrgicas. Disponible en una variedad de aplicadores y medios de transporte diferentes.
  • El aplicador y el tubo garantizan la viabilidad de una amplia gama de baterías durante un período de 24 a 48 horas
  • Rendimiento probado para una gran variedad de organismos aeróbicos y anaeróbicos
  • Cada hisopo viene envasado individualmente en una bolsa con cierre hermético que se vuelve blanca una vez abierta
Suitable for collecting samples from the natural orifices of the body and wounds.
Envase: Individually in a bag with a tamper-proof closure, which turns white after opening.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904