Hisopos, Micro CleanFoam®
Proveedor: Texwipe
710-0578EA 96.8 EUR
710-0578
Hisopos, Micro CleanFoam®
Hisopos Hisopos para limpieza
  • Mínimo desprendimiento de partículas
  • Con mango flexible
Excellent swab for cleaning very small areas of parts and assemblies with solvents such as IPA, applying lubricants and other liquids, and removing excess materials.
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904