Hisopos, flexible, cabeza CleanFoam® pequeña
Proveedor: Texwipe
CleanFoam®
710-0569EA 96.8 EUR
710-0569
Hisopos, flexible, cabeza CleanFoam® pequeña
Hisopos Hisopos para limpieza
Ideales para la limpieza de zonas estrechas de difícil acceso. Fabricados en espuma de poliuretano con una porosidad de 100 poros por pulgada.
  • Bastoncillos para limpieza con gran capacidad de absorción y mínimo desprendimiento de partículas, resistentes a los disolventes de uso habitual
  • Mínimo desprendimiento de residuos no volátiles
  • Mango compacto y rígido y cabeza con pala interior flexible que proporcionan solidez
Adecuados para una gran variedad de aplicaciones industriales: desde aplicaciones generales de montaje hasta para salas limpias.
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904