Hisopos, cabeza comprimida CleanFoam® pequeña
Proveedor: Texwipe
CleanFoam®
710-0576EA 104 EUR
710-0576
Hisopos, cabeza comprimida CleanFoam® pequeña
Hisopos Hisopos para limpieza
Bastoncillos para limpieza de zonas muy pequeñas, especialmente para ranuras estrechas de componentes y piezas de recambio.
  • Mínimo desprendimiento de partículas
  • Formado por una cabeza CleanFoam pequeño y comprimido y un mango de polipropileno corto y estable.
  • Cabeza de espuma de poliuretano lavada con disolvente para reducir el desprendimiento de residuos no volátiles
También adecuados para la aplicación precisa de disolventes y productos de limpieza.
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904