Hisopos, cabeza de espuma median
Proveedor: Texwipe
710-0549EA 493 EUR
TEXWTX709A_I 710-0549 TEXWTX709A_U
Hisopos, cabeza de espuma median
Hisopos Hisopos para limpieza
Bastoncillos para limpieza de uso general, con cabeza de espuma de poliuretano de poros cerrados que proporciona una resistencia y un acolchado excelentes. Fabricados en espuma de poliuretano con una porosidad de 100 poros por pulgada.
  • Con mango flexible de nylon
  • Mínimo desprendimiento de partículas y fibras
  • Buena resistencia química
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904