Hisopos, cabeza de espuma rectangular grande, CleanFoam®
Proveedor: Texwipe
CleanFoam®
TEXWTX707A_UEA 44.1 EUR
TEXWTX707A_U 710-0547
Hisopos, cabeza de espuma rectangular grande, CleanFoam®
Hisopos Hisopos para limpieza
Hecho de espuma de poliuretano con una porosidad de 100 poros por pulgada.
  • La cabeza de espuma de poliuretano no se agrieta ni se resquebraja
  • Material blando con mínima abrasividad que protege componentes sensibles
  • Mango de polipropileno
Bastoncillos para limpieza sellados térmicamente para aplicaciones que requieran una elevada capacidad de absorción, un desprendimiento mínimo de partículas y una distribución uniforme de disolventes.
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904