Hisopos, Absorbond® micro, CleanTips®
Proveedor: Texwipe
Absorbond®
TEXWTX759B_UEA 107 EUR
TEXWTX759B_U TEXWTX759E 710-0561
Hisopos, Absorbond® micro, CleanTips®
Hisopos Hisopos para limpieza
The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
  • La composición de dos capas proporciona mayor flexibilidad y capacidad de absorción
  • Cabeza con pala interna flexible y mango compacto de polipropileno
  • Excelente resistencia química
Las micropuntas de membrana de poliéster, desprenden mínimas cantidades de residuos no volátiles.
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias.
Precaución: Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.