Este poliéster 100% de filamento continuo está moldeado mediante calor (unido térmicamente) a un mango de polipropileno. De este modo, se elimina la necesidad de recurrir a adhesivos contaminantes y bordes expuestos a sellado para reducir las pérdidas de fibras.
- Tejido de polyester lavado en sala limpia para conseguir bajos niveles de generación de partículas y de material extraíble
- Una doble capa de poliéster de Alpha proporciona un cuerpo y una absorbencia mayores
- Pala de cabezal interno flexible, asa larga
Para aplicaciones de muestras de limpieza y validación que exijan hisopos ultra limpios.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.