Hisopos, Micro Alpha®
Proveedor: Texwipe
Micro Alpha®
710-0560EA 111 EUR
710-0560
Hisopos, Micro Alpha®
Hisopos Hisopos para limpieza
La punta de tamaño pequeño es especialmente adecuada para la limpieza de pequeñas superficies ranuradas, orificios o rendijas.
  • Mango compacto y cabeza con pala interior flexible que propocionan un agarre firme
  • Excelente resistencia química, mínimo desprendimiento de partículas y fibras
  • Cabeza de alfa-poliéster, de dos capas sellada al mango por fundición en caliente
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904