Hisopos, Alpha® Large
Proveedor: Texwipe
Alpha®
710-0552EA 633 EUR
710-0552 710-1996
Hisopos, Alpha® Large
Hisopos Hisopos para limpieza
El hisopo es perfecto para la validación de la limpieza y para muestras. Con sustrato de poliéster 100% de filamento continuo que está moldeado mediante calor, es decir, unido térmicamente, al mango.
  • Los bordes expuestos están sellados para reducir la liberación de fibras y eliminar la necesidad de adhesivos contaminantes
  • El hisopo incorpora un cabezal regular de tamaño completo en una pala rígida
  • Gracias al poliéster, que es suave y no abrasivo, el hisopo es apto para superficies sensibles
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904