Esta buscando: Protectores de superficies
43  results were found
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Protector de sobremesa, VWR®, Base de caucho, 330 × 279 mm, 330×279 mm
Proveedor: VWR Collection
Descripción: High quality, smooth, absorbent paper that quickly absorbs liquid spills with a thick, laminated polyethylene layer that prevents seeping onto the wor...
Numero del catalogo: (631-1059)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Hojas de papel muy absorbentes para la protección de mesas y otras superficies.
UOM: 1 * 25 UN
Numero del catalogo: (111-9200)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: The reusable, environmentally friendly lab mat is an economical solution to help keep bench tops clean and safe from stains, spills and wear. The Lab ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-2431)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These durable FDA food grade silicone lab mats are ideal for every type of laboratory and more specialised areas such as cold rooms, cleanrooms, steri...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (444-0516)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Protector de sobremesa, VWR®, Spare dimpled mat
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: El papel absorbente Versi-Dry para laboratorio protege superficies y equipos, proporciona amortiguación para materiales frágiles y absorbe los derrame...
Proveedor: Bohlender
Descripción: Protection sheets made from PTFE or FEP.
Proveedor: Bohlender
Descripción: For use as a table pad, slideway or for insulation.
Numero del catalogo: (KIMB7093)
Proveedor: KIMBERLY CLARK
Descripción: Protective sheets, water repellant, Kimcare®, 375×500 mm
UOM: 1 * 100 UN
Numero del catalogo: (KIMB7398)
Proveedor: KIMBERLY CLARK
Descripción: This two ply couch cover is strong, tear resistant and durable.
UOM: 1 * 12 Rolo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Made from 3,2 mm thick closed-cell polyethylene foam this bench liner provides cushioning and liquid barrier protection.
Proveedor: DESCO
Descripción: ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
Promoción
Proveedor: Sartorius
Descripción: Los papeles protectores de LabSorb son papeles muy absorbentes revestido con polietileno en una de sus caras.
Numero del catalogo: (KIMB7396)
Proveedor: KIMBERLY CLARK
Descripción: SCOTT® couch covers are strong, tear resistant and durable.
UOM: 1 * 12 Rolo
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
Descripción: Cytiva's Whatman™ Benchkote® surface protector is an absorbent lab paper that protects surfaces against hazardous spills. After use, the bench protect...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom