Soportes para matraces de fondo redondo
Proveedor: Kartell
214-1920EA 10.6 EUR
214-1920
Soportes para matraces de fondo redondo
Soportes Soportes de matraces
Permiten sostener de forma estable matraces de fondo redondo y otros recipientes de fondo redondo de cualquier altura. Antideslizante. Los anillos interiores concéntricos permiten acomodar matraces de 10 ml a 10 l. PP, blanco. Con dos o tres fondos.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta + 125 °C
  • Apilables