Esta buscando: Soportes de matraces
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Soporte ideal para matraces de fondo redondo y otros recipientes de vidrio de fondo redondo. Corcho, comprimido natural.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Made of natural cork.
Proveedor: Saint-Gobain
Descripción: Se puede utilizar para proporcionar un soporte estable a los frascos de base redonda y otros recipientes con bases curvadas. Reversible. Antideslizant...
Numero del catalogo: (AZLOTWR038)
Proveedor: SciLabware
Descripción: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: USBECK Laborgeräte
Descripción: Soporte de matrace, Corcho, Para: 2000 ml, Ø ext.: 170 mm, Ø int. Superior: 120 mm, Altura: 30 mm
Numero del catalogo: (IKAA4448400)
Proveedor: IKA
Descripción: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descripción: Tabletop supporting frame, pipe Ø 27 mm, 800 mm height, for: flat flanges DN 150
Proveedor: Corning
Descripción: Tubos de PP, cojines de apoyo de polieterimida.
Numero del catalogo: (214-1920)
Proveedor: KARTELL
Descripción: Provide secure, non-slip support for round bottom flasks and any other flasks with convex bases of any height. The concentric inner rings can hold fla...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Holders made from PP for round bottom flasks.
Numero del catalogo: (BELAF389500000)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: PP
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Anillo de plomo, con recubrimiento de vinilo rojo y 4 pestañas de sujeción de acero inoxidable. Mantiene en posición vasos y matraces, de forma establ...
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Soporte de matrace, Corcho, Para: 250 - 1000 ml
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom