¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Pajuelas criogénicas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/70/20236870.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (211-0229)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   PVC. Protege los criotubos durante su manipulación y almacenamiento.
UOM:  1 * 100 UN
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Nalgene®, CryoCane™, Varillas para Cryotubes, Aluminio, para: 6 tubos de 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 y 5,0 ml, Longitud: 300 mm
Numero del catalogo: (479-3260)
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Los manguitos de PVC contienen cánulas de aluminio con criotubos para protegerlos durante la manipulación y el transporte.
UOM:  1 * 100 UN
Proveedor:  Simport Scientific
Descripción:   Viales criogénicos, Aluminio, Varillas de almacenamiento para tubos Cryovial®
UOM:  1 * 12 UN
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Varilla de almacenamiento en aluminio para seis tubos criogénicos de 1,2 o 1,8 ml; cuatro tubos criogénicos de 3,6 ml o tres tubos criogénic...
UOM:  1 * 50 UN
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Cánula de PE para el almacenamiento de nitrógeno líquido y para proporcionar seguridad extra al congelar muestras peligrosas.
UOM:  1 * 15 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 6  de 6
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR