Cierre sin grasa, que evita el agarrotamiento de las juntas esmeriladas. Con labios obturadores circunferenciales inclinados para una mejor estanqueidad y un menor riesgo de rotura. Fácilmente desmontable. Con empuñadura de forma ergonómica.
- PTFE, mazizo
- Muy buena resistencia química
- Herméticos a gases, líquidos y al vacío
- Resistentes a un intervalo de temperatura de −200 a +300 °
Cierre sin grasa, que evita que las juntas esmeriladas se bloqueen. Con bordes de sellado circunferencial inclinados para mejorar el sellado y reducir el riesgo de roturas. Facilidad de extracción. Con cabeza de diseño ergonómico.
- Muy buena resistencia química
- Herméticos a gases, líquidos y al vacío
- Resistentes a un intervalo de temperatura de −200 a +300 °C