Llave de tres vías
Proveedor: Lenz
205-2226EA 45.6 EUR
205-2226 205-2227 201-1192 227-3215 201-1109 201-1036 227-3235 201-1037 201-3134 227-3231 201-1035 201-3135
Llave de tres vías
Válvulas de cierre
Vidrio de borosilicato DURAN® con llave de vidrio macizo o de PTFE.
  • Dispositivo de bloqueo de rosca
  • Hermeticidad conforme a DIN 12540-1