Imanes de agitación, conificados
Proveedor: Cowie
442-9625EA 7.7 EUR
442-9625 442-9615 442-0067 442-9680 442-9670 442-9660 442-9650 442-9640 442-9630 442-9620 442-9610 442-0066
Imanes de agitación, conificados
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para aplicaciones a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)