VWR®, Barras de agitación, extremo doble
Proveedor: VWR
VWR®
442-0480EA 60.6 EUR
442-0480 442-0478 442-0479 442-0474 442-0475 442-0476 442-0477 442-0481
VWR®, Barras de agitación, extremo doble
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Potente núcleo magnético de Alnico V, recubierto con PTFE. Superficie lisa. Muy buen centrado, tamaño compacto y alta turbulencia, incluso a velocidades bajas. Diámetro del disco, 20 mm; diámetro de la varilla, 8 mm.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para el uso a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)
Precaución: Nota: los revestimientos de PTFE de color no son tan inertes como los de PTFE puro.