VWR®, Barras de agitación, octogonal, con anillo de giro
Proveedor: VWR
VWR®
442-0438EA 29.7 EUR
442-0438 442-0439 442-0434 442-0357 442-0435 442-0358 442-0436 442-0437 442-0281 442-0282 442-0441 442-0442 442-0443 442-0345 442-0444 442-0283 442-0284 442-0440 442-0286 442-0427 442-0428 442-0429 442-0445 442-0423 442-0346 442-0347 442-0424 442-0446 442-0425 442-0349 442-0426 442-0430 442-0354 442-0431 442-0355 442-0432 442-0433 442-0356 442-0350 442-0352
VWR®, Barras de agitación, octogonal, con anillo de giro
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Potente núcleo magnético de Alnico V , cubierto en PTFE. Superficie lisa. Para uso en recipientes con bases ligeramente convexas o curvadas.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para aplicaciones a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)
Precaución: Coloured PTFE coatings are not as inert as pure PTFE.