VWR®, Barras de agitación, cilíndricas, con anillo central
Proveedor: VWR
VWR®
442-4508EA 45.2 EUR
442-4508 442-4509 442-0258 442-4506 442-4507 442-4504 442-4505 442-4513 442-4502 442-4503 442-0256 442-4511 442-4500 442-0257 442-4512 442-4501 442-4510
VWR®, Barras de agitación, cilíndricas, con anillo central
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Potente núcleo magnético de Alnico V, recubierto con PTFE. Para contenedores con bases ligeramente convexas.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para el uso a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)