Indicadores de cintas de esterilización
Proveedor: Südpack Medical
489-0046EA 32.6 EUR
489-0046
Indicadores de cintas de esterilización
Indicadores de esterilización
Tapes indicators by dry heat sterilisation.
La cinta cambia de blanco a negro después de 3,5 minutos a 134 °C.
Cinta de esterilizador de calor seco: cambia de verde a diferentes grados de marrón después de un periodo a una temperatura entre 155 y 180 °C.