Microcuchara para polvo
Proveedor: RSG Solingen
231-0099EA 14.7 EUR
231-0099
Microcuchara para polvo
Cucharas
Acero inoxidable 18/10, antimagnético. Con mango hexagonal para facilitar su manejo.
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Buena resistencia química
  • Limpieza fácil y rápida