Gafas de seguridad, uvex skyper sx2/uvex skybrite sx2
Proveedor: Uvex
uvex skybrite sx2
111-1591EA 46.7 EUR
111-1591 111-8006 111-1576 111-1235 111-1236 111-1590
Gafas de seguridad, uvex skyper sx2/uvex skybrite sx2
Gafas
Estas gafas de seguridad con montura translúcida y de color presentan un diseño moderno que proporciona un excelente campo de visión panorámico. Los brazos pueden ajustarse en longitud (5 posiciones) y también en inclinación del objetivo. La lente se puede sustituir fácilmente.
  • Protección lateral
  • Acolchado en los extremos de los brazos para mayor comodidad
  • El revestimiento especial facilita la limpieza
Peso: 52 g
Certificaciones: EN 166, EN 170; 1F.