Gafas de seguridad, Bandido
Proveedor: Bollé Safety
Bandido
111-0977EA 12.2 EUR
111-0977 111-0319
Gafas de seguridad, Bandido
Gafas
Modern design safety glasses offering a good field of vision.
  • Puente nasal estándar, no requiere ajuste
  • Con pantalla lateral integrada
Peso: 28 g
Certificaciones: EN 166, (EN 169, EN 170, EN 172)