Esta buscando: Gafas
149  results were found
SearchResultCount:"149"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (111-0929)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Gafas ligeras con lente de policarbonato transparente.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1844)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Extremely lightweight, modern safety eyewear with outstanding field of vision and exceptional protection.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1848)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Modern and stylish design glasses with sturdy polycarbonate frame.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-0932)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Gafas de seguridad con lente de policarbonato transparente de diseño envolvente y ventilación indirecta.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1846)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These economical, compact cover glasses (OTG) fit over most prescription eyewear.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1843)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Wrap-around, single-lens safety glasses combining fashion, fit and function.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1842)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Wrap-around protective eyewear offering a comfortable and custom fit all day long.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1847)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Wrap-around protective eyewear combining fashion, fit and function. One-piece PC lens and a lightweight, frameless design ensures a comfortable custom...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-1845)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Stylish protective eyewear combining fashion, fit and function.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-0931)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Gafas de seguridad ligeras con lente de policarbonato transparente.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (111-0930)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Gafas de visita con lente de policarbonato transparente de diseño envolvente y con ventilación indirecta.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (MMMAV6B)
Proveedor: 3M
Descripción: 3M™ Integrated Eyewear V6E have a clear lens and are easy to attach to the headband of 3M™ Safety helmets. The unique design allows the glasses to sli...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: 3M
Descripción: Foam and TPE gaskets are a range of protective inserts designed for 3M™ safety glasses.
Proveedor: JSP LTD
Descripción: The Stealth™ 9000 is a lightweight safety spectacle, weighing just 25 g, with a wraparound 9 base curve polycarbonate lens.
Proveedor: 3M
Descripción: Gafas de seguridad con lentes Sinlge en un diseño moderno que ofrece una combinación de gran confort y un ajuste óptimo sin ninguna sensación de presi...
Proveedor: 3M
Descripción: 3M™ Solus™ 1000 series safety glasses feature a strong polycarbonate lens in a slim, stylish frame. These glasses feature a Scotchgard™ Anti-fog/anti-...
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 149
no targeter for Bottom