VWR®, Espátula, desechable
Proveedor: VWR Collection
231-0103EA 60.9 EUR
231-0103 231-0104 231-0105 231-0106 231-0369 231-0416 231-0593
VWR®, Espátula, desechable
Espátulas
PP. Herramientas multifunción, robustas y económicas para la recogida, transferencia y procesamiento de muestras de materiales químicos y biológicos.
  • Resistente para diluir ácidos y bases
  • Contaminación cruzada reducida
  • Autoclavable
Su innovadora forma permite utilizarlas como espátula, cuchara, pala, rascador, varilla de mezcla o rasqueta. Idóneas para la recogida de muestras que se han congelado en nitrógeno líquido. Las espátulas desechables Macro son un 50% más grandes que las espátulas desechables habituales. Su largo vástago facilita la recogida de materiales de contenedores grandes.
Certificaciones: Cumple las normas de la FDA relativas a actividades en las que haya contacto con alimentos.