Esta buscando: Señales
VWR cuenta con una serie de señales para comunicarse con los empleados y visitantes del laboratorio. Las señales de alto riesgo biológico, radiación y alta tensión advierten de la presencia de materiales peligrosos. Las señales de extintor de incendios, alarma y señales de salida, además del botiquín de primeros auxilios y señales de AED son esenciales en una emergencia. El soporte plegable y las señales de precaución en forma de cono son fáciles de mover y transportar, mientras que los letreros en forma de
VWR cuenta con una serie de señales para comunicarse con los empleados y visitantes del laboratorio. Las señales de alto riesgo biológico, radiación y alta tensión advierten de la presencia de materiales peligrosos. Las señales de extintor de incendios, alarma y señales de salida, además del botiquín de primeros auxilios y señales de AED son esenciales en una emergencia. El soporte plegable y las señales de precaución en forma de cono son fáciles de mover y transportar, mientras que los letreros en forma de "V" de montaje en pared ofrecen visibilidad permanente. Opciones pictóricas y de resplandor en la oscuridad también están disponibles.
92  results were found
SearchResultCount:"92"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Brady
Descripción: A comprehensive range of Emergency Escape and First Aid signs which help comply with current legislation.
Proveedor: Brady
Descripción: A comprehensive range of Emergency Escape and First Aid signs which help comply with current legislation.
Proveedor: Brady
Descripción: All signs comply with current European legislation.
Proveedor: Brady
Descripción: Señales, Fire hose, white on red, Poliéster, 200×200 mm
Proveedor: Brady
Descripción: Safety signs for the purposes of accident prevention, health hazard information.
Proveedor: Brady
Descripción: Attachable signs warn against particular hazards and provide good safety lighting for dark areas. Barrier chains can be attached to the cones.
Proveedor: Brady
Descripción: Bradylink™ chains are suitable for use with the posts and connection hooks.
Numero del catalogo: (JSPAHBD110-500-200)
Proveedor: JSP LTD
Descripción: The Wet Floor Safety Sign is highly visible with images and text, making it perfect for use in public places.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BRDYN004308)
Proveedor: Brady
Descripción: Individual pipe markers on map with perforated arrows, with pictogram.
UOM: 1 * 5 UN
Proveedor: Brady
Descripción: Todas las señales cumplen la legislación europea actual.
Proveedor: Brady
Descripción: Todas las señales cumplen la legislación europea actual.
Proveedor: Brady
Descripción: Todas las señales cumplen la legislación europea actual.
Proveedor: Brady
Descripción: Safety communication is vital in workplace accident prevention. Instructing and reminding employees and visitors that a laboratory coat must be worn i...
Proveedor: Brady
Descripción: Brady B-7541 is a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear po...
New Product
Numero del catalogo: (BRDY306892)
Proveedor: Brady
Descripción: Signs are made of surface printed anti-skid laminated white polyester with a permanent acrylic pressure-sensitive rubber adhesive. They are overlamina...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Brady
Descripción: Mantory signs have always a blue circular backround which contains a white pictogram.These signs display a message or action that must be carried out ...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 92
no targeter for Bottom