Dispensador para película de sellado Parafilm® M
Proveedor: Brand
Parafilm® M
291-1219EA 228 EUR
291-1219
Dispensador para película de sellado Parafilm® M
Dispensadores de film de sellado
Plástico, gris claro. Almacenamiento limpio y corte limpio y seguro de la película de sellado Parafilm® M.
  • Para rollos de 50 ó 100 mm de ancho
  • Con dispositivo de alimentación de lámina
  • Con cortador de seguridad