Palas
Proveedor: RSG Solingen
231-0203EA 21.2 EUR
231-0203 231-0236 231-0204 231-0201 231-0202
Palas
Palas
Acero inoxidable. Palas manuales para la recogida o medición de polvos, pastas o granulados.
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable
  • Buena resistencia química
  • Robusto diseño