Esta buscando: Palas
103  results were found
SearchResultCount:"103"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (231-0501)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PTFE, white.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PS, white. These sterile scoops are ideal for sampling powder, granules and pastes.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: The dual-purpose scoops are a unique economical solution that combines the function of a scoop and a weighing boat into one product. They are made fro...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: PD, blanco. Estas palas son ideales para el muestreo de polvos, gránulos y pastas. También están disponibles con una tapa transparente para cerrarla i...
Proveedor: RSG
Descripción: Acero inoxidable. Palas manuales para la recogida o medición de polvos, pastas o granulados.
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Universal graduated PP shovels for filling and measuring of powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: These disposable scoops are manufactured from bio-plastic 'Green PE' which is entirely made of renewable resources. They are ideal for the sampling of...
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Sustainable Materials
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Acero inoxidable V2A (1,4301), altamente pulido. Pala manual muy estable para diversas aplicaciones, particularmente apropiada para la industria alime...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: PD, blanco. Estas palas son ideales para el muestreo de polvos, gránulos y pastas. También están disponibles con una tapa transparente para cerrarla i...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: La pala de muestreo puede utilizarse para tomar muestras de polvos, granulados y pastas. El mango largo permite también tomar muestras en un recipient...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: El cazo de muestreo está diseñado para la toma de muestras de líquidos y de sustancias viscosas, así como polvos y granulados. El cazo tiene un borde ...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: La pala de muestreo puede utilizarse para tomar muestras de polvos, granulados y pastas. El mango largo permite también tomar muestras en un recipient...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: La pala de muestreo puede utilizarse para tomar muestras de polvos, granulados y pastas. El mango largo permite también tomar muestras en un recipient...
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: Palas, detectable, SteriPlast®, PS, azul, 250 ml, Longitud: 232 mm
Proveedor: RSG
Descripción: These chemical scoops are made from aluminium.
Proveedor: BÜRKLE
Descripción: PP, white. These durable scoops are ideal for use in food processing, agriculture, fish farming, sampling and veterinary use.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 103
no targeter for Bottom