Tijeras para laboratorio
Proveedor: Bochem
233-2125EA 18.1 EUR
233-2125
Tijeras para laboratorio
Tijeras
Acero inoxidable.
  • Puntas aguda y roma
  • Resistentes a la corrosión
  • Autoclavables
  • Con elevador de tapones