Etiquetas, precintos de control, close-it
Proveedor: Bürkle
Close-it® close-it
312-1161EA 125 EUR
312-1161 312-1151 312-1162 312-1152 312-1163 312-1153 312-1164 312-1165 312-1154 312-1166 312-1155 312-1157
Etiquetas, precintos de control, close-it
Etiquetas
Designed to seal the holes in sacks or boxes created when samples are taken, the strong adhesive on the 'close-it' label allows adhesion to surfaces that are slightly moist, frozen or coated with powder. The aluminium backing creates a vapour barrier and seals the container hermetically.
  • Se adhiere con firmeza.
  • Se puede escribir en ellas.
  • Con códigos de colores para facilitar la identificación.
Información de suministro: Los rollos contienen 500 (95 × 95 mm) o 250 (150 × 150 mm) etiquetas.