Soporte con base curvada
Proveedor: VWR
VWR®
241-0104EA 139 EUR
241-0104
Soporte con base curvada
Soportes de retortas
Soporte de hierro fundido revestido de PU, varilla de acero de alta calidad de 500×12 mm.
  • La forma especial del soporte garantiza su resistencia y estabilidad
The rod can be removed, has M8 thread, and is fixed from below with a washer and a nut.