Placas de apoyo
Proveedor: Usbeck
241-7175EA 108 EUR
241-7175 241-7101 241-0348 USBE2014-2144 241-7102 241-0366 USBE2015
Placas de apoyo
Soportes de retortas
Acero inoxidable. Firme, antideslizante Para una amplia variedad de usos. Con orificio con rosca M 10 en la parte delantera y base regulable para superficies irregulares.
  • Los pies de goma proporcionan un firme apoyo
  • Superficies suaves, lo que facilita y agiliza la limpieza
  • Sólidas
Certificaciones: DIN 12892/55