Trípodes
Proveedor: Usbeck
241-0341EA 43.3 EUR
241-0341 241-0377 241-0245 241-0246
Trípodes
Soportes de retortas
Acero, recubrimiento pulvimetalúrgico.
  • Con orificio con rosca M10
  • Sin varilla de soporte
  • Antideslizante, los pies de goma aseguran una firme sujeción