Elevadores de laboratorio
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
245-1227EA 867 EUR
245-1227 245-1228 245-1220 245-1221 245-1222 245-1223 245-1226
Elevadores de laboratorio
Elevadores de laboratorios
Gama de plataformas de elevación estables, económicas y de alta calidad para un gran número de aplicaciones. Con placas fabricadas en acero inoxidable mate y mecanismo plegable de aluminio que se desplaza con suavidad. Patas de goma para garantizar un soporte estable.
  • Mando de ajuste de altura, de diseño ergonómico, fácil de usar
  • Disponibles en diferentes tamaños
  • Con orificio (M10) para soportes (excepto art. 245-1220)