Varillas sin roscar, Labomeca®
Proveedor: Avantor
VWR® Labomeca®
241-0066EA 33.2 EUR
241-0066
Varillas sin roscar, Labomeca®
Varillas de retorta
Duraluminio, sólido.
  • Buena resistencia química
  • Sólido, ligero, duradero