Esta buscando: Varillas de retorta
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Acero inoxidable, hueco.
Numero del catalogo: (444-0919)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Heavy-duty, top-of-the-line rods provide maximum strength and durability. Constructed of 303 stainless steel.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (241-0066)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Duraluminio, sólido.
UOM: 1 * 5 UN
Proveedor: USBECK Laborgeräte
Descripción: Acero, galvanizado.
Proveedor: USBECK Laborgeräte
Descripción: Acero inoxidable.
Proveedor: USBECK Laborgeräte
Descripción: Steel, zinc plated.
Proveedor: USBECK Laborgeräte
Descripción: Extension rods made from stainless steel.
Proveedor: Bohlender
Descripción: Virginal rods made of white PTFE.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Stainless steel 18/10.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Aluminium, bare.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Stainless steel 18/10.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Galvanised steel.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Galvanised steel.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Tubes are made of 18/10 stainless steel with grinded surface.
Proveedor: BOCHEM
Descripción: Anodised aluminium.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom