Soporte para embudos
Proveedor: Avantor
VWR®
241-0105EA 87 EUR
241-0105 241-0106
Soporte para embudos
Soportes de retortas
PP, blanco.
  • Con nuez de acero inoxidable para varillas de hasta 12 mm Ø
  • Resistente a ácidos